Merck
860089W
Avanti
C18:0 GT1b (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
C18:0 trisialoganglioside-GT1b (d18:1/18:0, triammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C95H174N8O47
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2180.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860089W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)