Wichtige Dokumente
860066P
Avanti
Brain CPE
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
Ceramide phosphoethanolamine (brain, porcine)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (860066P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860066P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C38H77N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)40-36(35-46-47(43,44)45-34-33-39)37(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,36-37,41H,3-28,30,32-35,39H2,1-2H3,(H,40,42)(H,43,44)/b31-29+/t36-,37+/m0/s1
InChIKey
ODXAYQMCAAQOSY-YPDYIYJKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)