Wichtige Dokumente
857132P
Avanti
14:0 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-myristoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dimyristoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonym(e):
110731
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (857132P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857132P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-46(50)55-40-44(49)41-57-60(53,54)58-43-45(59-48(52)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)42-56-47(51)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h44-45,49H,4-43H2,1-3H3,(H,53,54);1H3/t44-,45+;/m0./s1
InChIKey
LRUIYSPDUHVXNZ-OOWSDCSBSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)