Wichtige Dokumente
856706P
Avanti
13:0 Lyso PE
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonym(e):
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(13:0/0:0); 110696
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (856706P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 856706P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
IJTWJFQIBBDJJI-QGZVFWFLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)