Wichtige Dokumente
850103P
Avanti
17:1 Lyso PI
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
PI(17:1(10Z)/0:0); 110718
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850103P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850103P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850103P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available