Merck
840523P
Avanti
MGDG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Diacyl-3-O-β-D-galactosyl-sn-glycerin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H74O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
775.06
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
Monogalactosyldiacylglycerol (Plant)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (840523P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840523P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840523P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die Synthese von Monogalactosyldiacylglycerin (MGDG) involviert die Erzeugung von Monoglucosyldiacylglycerin (MGlcDG) aus Diacylglycerin (DAG) in Gegenwart von MGlcDG-Synthase. Der zweite Schritt ist die Epimerisierung von MGlcDG zu MGDG. Es bildet nichtdoppelschicht Strukturen und steht auch mit Algen und Pilzen in Verbindung.
Monogalactosyldiacylglycerin (MGDG) und Digalactosyldiacylglycerin (DGDG) sind die zwei nichtionischen Bestandteile der Thylakoidmembran von Chloroplasten höherer Pflanzen. MGDG und DGDG liegen in der Membran zu 56 % bzw. 29 % des gesamten Lipidgehalts vor. DGDG ist ein doppelschichtbildendes Lipid, wogegen MGDG allein nur hexagonale II Strukturen bildet.
Anwendung
Monogalactosyldiacylglycerin (MGDG) kann wie folgt verwendet werden:
  • bei der Herstellung von Bicellen für Kernspinnresonanzstudien
  • bei der Erzeugung von strukturiertem MGDG zur Pinolensäureanreicherung
  • bei der Herstellung von Liposomen
  • als Lipidstandard für die hydrophile Interaktionsflüssigchromatographie-Ionenmobilitäts-Massenspektrometrie (HILIC-IM-MS)
Biochem./physiol. Wirkung
Die Synthese von Monogalactosyldiacylglycerin (MGDG) ist wesentlich für die Chloroplastenbiogenese. Sie ist auch für die Synchronisation von photosyntheseassoziiertem Plastid und kernbezogener Genexpression erforderlich. MGDG ist wesentlich für die Membranlipidhomöostase bei Stress. In der Lebensmittelindustrie dient MGDG als Verstärker beim Backen und als nichtionischer Emulgator.
Verpackung
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (840523P-10mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (840523P-25mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (840523P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monogalactosyldiacylglycerol facilitates synthesis of photoactive protochlorophyllide in etioplasts
Fujii S, et al.
Plant Physiology, 174(4), 2183-2198 (2017)
Enzymatic Synthesis of Structured Monogalactosyldiacylglycerols Enriched in Pinolenic Acid
Kim J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(30), 8079-8085 (2018)
Identification of plant-like galactolipids in Chromera velia, a photosynthetic relative of malaria parasites
BotteCY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(34), 29893-29903 (2011)
Fluorescence Microscopy of Single Liposomes with Incorporated Pigment-Proteins
Tutkus M, et al.
Langmuir, 34(47), 14410-14418 (2018)
Weihua Ye et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(4), 1044-1050 (2013-01-11)
Galactolipids are the main structural component of plant chloroplastic (thylakoid) membranes and of blue-green algae cell membranes. The predominant lipids in this class are monogalactosyl-diacylglycerol (MGDG) and digalactosyl-diacylglycerol (DGDG). We here present a method for the preparation of bicelles that