Merck
840064C
Avanti
18:0-20:4 PS
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1-Octadecanoyl-2-(5Z,8Z11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serin (Natriumsalz); SAPS; PS(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110673
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H77NO10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
834.05
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840064C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840064C
Konzentration
10 mg/mL (840064C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,40-41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t40-,41+;/m1./s1
InChIKey
PKENGTIYXZLXFZ-PTPAXTOESA-M
Allgemeine Beschreibung
18:0-20:4 PS oder 1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin ist ein asymmetrisch gesättigtes-polyungesättigtes Phospholipid.[1]
Anwendung
18:0-20:4 PS oder 1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin (Natriumsalz) wird zur Herstellung von Liposomen zur Untersuchung der Auswirkungen des Fettsäure(FA)-Profils von Phospholipiden auf Membranvesikulation durch Dynamin und Endophilin verwendet.[1]
Verpackung
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (840064C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly