840027P
Avanti
E. coli PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P, powder
Synonym(e):
L-α-phosphatidylethanolamine (E. coli)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (840027P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 840027P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft