810340P
Avanti
Click PI(4,5)P2-azido
Avanti Research™ - A Croda Brand 810340P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-2-(6-(6-azidohexanoyl)aminohexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4.5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810340P-100ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810340P
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)