Wichtige Dokumente
810307P
Avanti
TopFluor™-SOBRAC
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
microbiology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable