810187P
Avanti
TopFluor™ PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 810187P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810187P-50ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810187P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)