Wichtige Dokumente
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1[C@@]2(C(CCC2=C3C(C4(C(CC(CC4)O)CC3)C)C1)C(CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-16,18,20-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14?,15?,16?,18?,20?,21?,23?,24-/m1/s1
InChIKey
XWJTYEGVQBFZHI-CVLMAKDASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)