700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)