700234P
Avanti
6,7-diketolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
6,7-diketolithocholic acid, 5ß-cholanic acid-3α-ol-6,7-dione
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700234P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)