Wichtige Dokumente
700086P
Avanti
DHEA-Sulfat
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
DHEA-Sulfat; DHEA; DHEA-S; 3β-Hydroxy-5-androsten-17-on-3-sulfat (Natriumsalz); 5-androsten-3β-ol-17-on-sulfat (Natriumsalz) Prasteron-Sulfat (Natriumsalz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Dehydroepiandrosterone sulfate (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (700086P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700086P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700086P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H28O5S/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
CZWCKYRVOZZJNM-USOAJAOKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als sulfatiertes Steroid im Chemotaxis-Assay von Neutrophilen aus dem Knochenmark und außerdem zum Testen seiner hemmenden Wirkung auf den Rac-spezifischen Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor (Rac GEF)
- als interner Standard in der Massenspektrometrie
- als synthetischer Lipid-Standard zum Aufstocken von Low-Density-Lipoprotein-Proben (LDL-Proben) für die Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie-Analyse (LC-MS)
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft