Wichtige Dokumente
700052P
Avanti
22(R)-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuterocholest-5-ene-3β,22R-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cholest-5-ene-3β,22(R)-diol-d7
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700052P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C