Merck
330737W
Avanti
SphingoSPLASH III
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
SphingoSPLASH III, SphingoSPLASH III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.25
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Component Data Table Below
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powderSDB
  • 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powderSDB
  • 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860696P, powderSDB
  • 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powderSDB
  • 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research - A Croda BrandSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)