Merck
300112S
Avanti
Dox-NP (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Dox-NP (2mL vial)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Beschreibung
Dox-NP (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Assay
>99% (HPLC/MS)
Form
dispersion
Verpackung
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Dox-NP(2mL vial) is suitable for use:
  • in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments[1]
  • in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies[2]
  • to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Dox-NP (doxorubicin loaded nanoparticles) is a liposomal drug encapsulating doxorubicin. This encapsulation reduces the side effects of doxorubicin and increases the effective local dose.[2]
Verpackung
10 mL amber serum vial (300112S-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dox-NP is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytical ultracentrifugation for analysis of doxorubicin loaded liposomes
Mehn D, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 523(1), 320-326 (2017)
Enhanced Ehrlich tumor inhibition using DOX-NP and gold nanoparticles loaded liposomes
Mady MM, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(28), 2321-2325 (2015)
Transmission electron microscopy as a tool for the characterization of soft materials: application and interpretation
Franken LE, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 4(5), 1600476-1600476 (2017)