Merck
Z756989
Sigma-Aldrich
Wrap-it Befestigungen
Tear away version, blue Nylon, L 6 in.
Synonym(e):
tie wrap, wrap tie
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Materialien
blue Nylon
Länge
6 in.
Allgemeine Beschreibung
Einteilig, selbstschließend, aus Nylon-66. Sehr gut zur Befestigung von Gummi-Septen an Flaschen-oder Kolbenschliffen, zur Befestigung von Schläuchen an Schlaucholiven oder Glasgeräten und zum Verschließen von Plastikbeuteln geeignet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)