Z755575
Stacking platform for Mini BlotBoy™
pkg of 1 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B3D-STACK
Allgemeine Beschreibung
Stacking platform, small 10.5x7.5 inches with flat mat and giving 3.0 inche separation of platforms
Rechtliche Hinweise
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)