Merck
Z743148
Julabo® Wasserbäder
PURA 4, size 4.8 L, temp. range 18 °C (99.9 °C), AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
Julabo pura water baths
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
PURA 4
Julabo 9550504
Parameter
18 °C temp. range (99.9 °C)
±0.15 °C temp. stability
Heizkapazität
0.5 kw (at 20 °C)
Badöffnung L × B × T
12 cm × 27 cm × 14 cm
Größe
4.8 L
Allgemeine Beschreibung
  • Mikroprozessor-Technologie
  • Spritzwasser geschützter Hauptschalter
  • Tastatur zur Eingabe von Soll- und Grenzwerten
  • Multi-Display (LED)
  • Großes Badvolumen
  • Kompakte Bauweise
  • RS232 Schnittstelle
  • Elektronische Zeituhr
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)