Z742605
myVolt™ Touch power supply
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
5 - 400 mA (Max Wattage: 80W; Voltage Output: 10-300V (5V increments))
Leistungsmerkmale
output terminals: 4 pairs
touchscreen control; Dual orientation, auto rotating display
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E2301-E
Kompatibilität
with most brands of gel boxes
Allgemeine Beschreibung
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and the instruments can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)