Merck
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.76
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B1201-BEAD
Größe
3 mm
Gewicht
1000 g
Allgemeine Beschreibung
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)