Z742531
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.73
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3D1020-E-UK
Plattformgröße
8 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)