Z740677
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 1000 mL, 38-430 thread, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Messbereich Volumen
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
Kapazität
1000 mL
Fitting
38-430 thread
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)