Merck
Z684058
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 5 mm Durchm.
medium wall, frequency 300 MHz, diam. 5 mm, L 8 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 504-PP-8
Parameter
300 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
51 μm
Konzentrizität
152 μm
Durchmesser
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Sicherstellung der Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Gestellen aus Pyrex®-Borsilikatglas hergestellt (sofern nicht anders angegeben). Für Drehstabilität und höchstmögliche Auflösung präzisionsgeschliffen und stark poliert.
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind, sofern nicht anders angegeben, dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9" (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Wilmad NMR-Präzisionsröhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie. Verschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)