Z680974
Duran® baffled flask
borosilicate glass, working volume 500 mL, non-sterile
Synonym(e):
212834454
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
screw top blue high-density polyethylene cap (filter cap)
screw top neck
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
vented
with cap
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
DURAN® 212834454
Arbeitsvolumen
500 mL
Fitting
GL 45 cap
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)