Merck
Z653322
Quickfit® Weithals-Reaktionskolben
capacity 500 mL, spherical
Synonym(e):
FR500F
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom
single-neck
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Lid
spherical
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR 500F
Verfügbarkeit
available only in EU
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rundkolben mit flachem Flanschanschluß, damit Deckel schnell und einfach entfernt werden können. Offener Flanschdurchmesser 100mm für leichte Zufuhr und Reinigung. Deckel und Klammer bitte separat bestellen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)