Merck
Z620262
DURAN culture tubes
H × diam. 180 mm × 18 mm
Synonym(e):
261352357
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Materialien
borosilicate glass
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
DIN thread 18
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261352357
H × Durchm.
180 mm × 18 mm
Kapazität
30 mL
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran® Borosilikat Glas. Inklusive Schraubdeckel
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)