Merck
Z609838
Bohlender PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 8.0 mm × 10.0 mm, L 10 m
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 10 m
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
8.0 mm × 10.0 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
1.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)