Z609765
Bohlender™ PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
Verpackung
pkg of 10 m
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
2.0 mm × 4.0 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
1.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)