Z607258
Bohlender™ round-bottom flasks
capacity 250 mL, no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 29/32
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Verbindung
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bohlender A 156-20
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
≤250 °C temperature
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)