Merck
Z569232
Sigma-Aldrich
Aldrich® ColorSpec® NMR-Röhrchen
thrift, color-coded yellow, frequency 300 MHz
Synonym(e):
Aldrich NMR-Röhrchen, NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass Type 1
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Parameter
300 MHz frequency
B × L
5 mm × 7 in.
Konzentrizität × Sturz/Wölbung
51 μm × 13 μm
Wandstärke
0.43 mm
Farbe
color-coded yellow
Allgemeine Beschreibung
Diese neuen, hochwertigen NMR-Röhrchen bieten farbkodierte Markierungen und Deckel und eine MHz-Einstufung welche eine sofortige visuelle Identifikation der Röhrchen-Klasse und Anwendung ermöglicht. Dies verhindert eine Verwechslung nach der Reinigung.
  • Farbkodierte Markierungen und Deckel weisen auf Röhrchen-Klasse hin
  • MHz-Einstufung auf jedem Röhrchen angegeben
  • Feld für Markierungen
Die Präzisions-NMR-Röhrchen sind aus Typ I, Klasse A, dünnwandigem (0.38 mm) Borosilikatglas hergestellt, um eine Kompatibilität mit Anschlüssen, Ventilen und Vakuumapparaturen zu erreichen. Sie sind präzise geschliffen und hochpoliert um eine hohe Rotationsstabilität und höchste Auflösung in jedweder NMR-Applikation zu gewährleisten. Thrift- und Einweg-Röhrchen sind aus Typ I, Klasse B, mittelwandigem (0.43 mm) Borosilikatglas. Alle Röhrchen (auch Einweg) werden mit Deckel geliefert.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ColorSpec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)