Merck
Z566071
Swagelok® Verschraubung, NPT-Außengewinde
stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
400-1-8
Fitting
1/2 in. male NPT
1/4 in. Swagelok
Allgemeine Beschreibung
Nuts und Ferrules enthalten
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)