Merck
Z565652
Sigma-Aldrich
Septum mit umstülpbarem Rand
bottom I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.9 mm, white
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
natural rubber
Leistungsmerkmale
Use with 5 mm NMR tubes
Boden ID × AD
1.5 mm × 3.9 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Septen mit umstülpbarem Rand werden für eine ausgezeichnete Wiederverschließbarkeit bei Kanülierungsverfahren aus reinem Naturkautschuk oder, für eine hohe chemische Beständigkeit, aus FKM-Kautschuk hergestellt. Septen aus Naturkautschuk sind in rot und weiß sowie mit einer weichen Kautschukformulierung, die keine Füllstoffe oder Farbmittel enthält, erhältlich – für eine ausgezeichnete Haptik und leichte Handhabung.
Aufbewahrungshinweis für Septen aus Naturkautschuk:
Bewahren Sie die Septen in einem geschlossenen Beutel, ab von Sonnenlicht, auf, um Aufhellen, also die Bildung eines weißlichen Films auf der Oberfläche des Kautschuks, zu vermeiden. Aufhellen ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Leistung nicht. Entfernen Sie sichtbare Aufhellungen durch Waschen oder Abwischen vor dem Gebrauch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)