Z561517
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 100 mm
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS10/30
Beschreibung
spirit-filled
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Hersteller/Markenname
Thermco Products, Inc.
Temperaturmessbereich
-10-250 °C
Länge
400 mm
Rechtliche Hinweise
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)