Z556785
Aldrich® fixed position Benchclamp™
2-prong, size M
Empfohlene Produkte
Größe
M
Backenkapazität
0-77 mm
Zinke B
23 mm
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)