Merck
Z549428
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vakuumfalle
Inlet, straight, O.D. × H 45 mm × 300 mm
Synonym(e):
bubblers
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
AD × H
45 mm × 300 mm
Einlass AD
22 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Eingangsstutzen in gerader oder gewinkelter Ausführung (mit 90°). Einfache Ausführung, aus einem Stück gefertigt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)