Z548103
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
600 mL
Scheibendurchm.
90 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)