Z546690
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
90 mm
Trichterkapazität
600 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)