Z530980
Aldrich® Liebig-Kühler
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 14/20
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Gesamt H
300 mm
Allgemeine Beschreibung
Einfache Kühler für Destillationsbrücken, unterer Schliff mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)