Z517267
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 29/32
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
AD
54 mm
Gesamt H
410 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die von innen gekühlte Spiralbahn um die innere Spirale schafft zusätzliche Kühlfläche für mehr Leistungsfähigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)