Merck
Z517011
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
Joints: ST/NS14/20 (2)
ID × AD
9 mm × 13 mm
Effektive L
175 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Kugelverschluss. AD 12mm.NS Schliff. Auch ummantelt und in Spiegel-Ausführung erhältlich. Eine Kugel pro Abschnitt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)