Z512850
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Empfohlene Produkte
Materialien
rubber septa (silicone)
translucent septa
Verwendung
ST/NS: 14/20
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 12.5 mm
Verpackung
pack of 50 ea
Boden AD
14.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Durchscheinende Silikongummi-Septen:
• Enthalten keine Pigmente, Wachse oder Formsätze
• Für Hochtemperaturanwendungen (200°C Dauerhitze, 400°C kurzzeitig)
• Autoklavierbar
• Exzellente Beständigkeit gegen Alterung durch Sonnenlicht und Ozon.
• Enthalten keine Pigmente, Wachse oder Formsätze
• Für Hochtemperaturanwendungen (200°C Dauerhitze, 400°C kurzzeitig)
• Autoklavierbar
• Exzellente Beständigkeit gegen Alterung durch Sonnenlicht und Ozon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)