Merck
Z503665
Sigma-Aldrich
Scienceware® Elektrodenständer
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 8 electrodes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18509-0000
L × B × H
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
Allgemeine Beschreibung
PP-Ständer ist autoklavierbar (121°C). Für 8 Elektroden in 2 Reihen zu je 4 St. bis 20mm Durchmesser.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)