Merck
Z500127
Hose Barb Adapters
polypropylene insert, fits tubing, 1/4 in.
Synonym(e):
hose adapter, hose adapters, hose barbs
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene insert
Leistungsmerkmale
fits tubing 1/4 in.
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2159-0001
Allgemeine Beschreibung
For use with Nalgene quick filling/venting closures.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1