Merck
Z420646
Sigma-Aldrich
Sure/Pac Stahl-Probenzylinder
capacity 25 mL, diam. 1.25 in.
Synonym(e):
Sample Container
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Kapazität
25 mL
Durchmesser
1.25 in.
Allgemeine Beschreibung
Niederdruck-Stahlzylinder mit 6,4mm (1/4 Zoll)-NPTF-Einlassgewinde. Für Transport und Aufbewahrung verflüssigter Gase und luftempfindlicher Flüssigkeiten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)