Merck
Z415537
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kurzweg-Destillieraufsatz mit ummanteltem Kondensator
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
Kondensator L
150 mm
Eintauchtiefe
75 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)