Z415502
Aldrich® Destillationsaufsatz nach Claisen mit Vigreux-Einstichen
Joints: ST/NS 14/20 (3), H 250 mm, thermometer joint: ST/NS 10/18
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
Höhe
250 mm
Eintauchtiefe
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)