Merck
Z411736
Sigma-Aldrich
Aldrich® diazomethane-generator with System 45 compatible connection
for the preparation of diazomethane without ether
Synonym(e):
Diazomethane generator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Allgemeine Beschreibung
MNNG (1-Methyl-3-Nitro-1-Nitrosoguanidin, 12,994-1) ist vermutlich die am einfachsten zu handhabende Vorstufe zu Diazomethan, da es ein stabiler Feststoff ist. Das Diazomethan wird daraus durch Umsetzung mit Lauge freigesetzt.Die neue Generation des Generators nutzt die Vorteile des System 45 bereits so weit als möglich aus: keine Schliffverbindungen mehr, die gefettet werden müssen, damit sie nicht verklemmen. Dadurch kann das Diazomethan ohne Codestillation mit Ether hergestellt werden. Für weitere Einzelheiten fordern Sie bitte einfach das Aldrich Technical Information Bulletin Nr.AL-180 an.Die neuen Schraubverbindungen und PTFE Adapter schliessen dicht und sicher ab. zur Aufbewahrung bitte einfach Innenteil ausbauen und mit der Schraubkappe verschliessen. Zugabe des Materials einfach über den Septumdeckel mit einer Spritze. Lieferung komplett mit Aussenteil mit Gewindeverschluss, Innenteil, PTFE Adapter, 32mm Deckel, O-Ring, Verschlußstopfen, Septum und 8mm Deckel mit Öffnung.Typischer Ansatz:1. 1mmol (133mg) MNNG oder weniger in das Innenteil einfüllen, und etwa 0.5mL Wasser zugeben (zur Kühlung!)2. Ether (ca.3mL) in das Aussenteil einfüllen, das Innenteil in das Aussenteil einsetzen und mit der Schraubkappe verbinden.3. Den unteren Teil der Apparatur in ein Eisbad stellen, und tropfenweise ca. 0.6mL 5 n NaOH mit einer Spritze durch das Septum zugeben. Achtung, max. Nadeldurchmesser Gauge 22! Passende Spritzen finden Sie im folgenden!4. Das Diazomethan wird im Ether absorbiert und ist gebrauchsfertig!Diazoethan kann, auch wenn weniger flüchtig, in gleicher Weise aus ENNG (1-Ethyl-3-Nitro-1-Nitrosoguanidin, Aldrich Nr.E4, 160-5) hergestellt werden. Die Apparatur kann ebenso zur Herstellung von radioaktiv markiertem oder deuteriertem Diazomethan verwendet werden, da es sich um ein geschlossenes System handelt.Warnung: MNNG ist kanzerogen und kann zu starken Hautreizungen führen! Auch wenn MNNG die einfachere Methode bietet, um kleinere Mengen Diazomethan herzustellen, so ist doch Diazald die bessere Methode für größere Mengen. Diazald kann aber in gleicher Weise wie MNNG in der obigen Apparatur verwendet werden! Siehe: F.Ngan and M.Toofan, Journal of Chromatographic Science, 1991.Achtung: Diazomethan kann bei Kontakt mit rauhen Schliffoberflächen explodieren!
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • BD Precisionglide® syringe needles, gauge 22, L 1 in.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • Z411760PTFE-faced silicone septum, 8 mm, pack of 50 eaSDB
  • Z411779Screw cap with hole, 8 mm, black, pack of 1SDB
  • Syringe PP/PE without needle, luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, sterile
  • Z411744O-ring seal for the Aldrich® diazomethane generator, pack of 6 eaSDB
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)